Learn More
5-(2-hidroxietil)-4-metiltiazol, Mikromol™
Descripción
5-(2-hidroxietil)-4-metiltiazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole |
| CAS | 137-00-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H9 N O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole, MHT |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ncsc1CCO |
| Nombre IUPAC | 2-(4-metil-1,3-tiazol-5-il)etanol |
| Mostrar más |