Learn More
5-(2-hidroxibenzoil)-4-fenilpentan-2-ona, Mikromol™
Código de producto. 17921566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17921566 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17921566 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0638.020100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-(2-hidroxibenzoil)-4-fenilpentan-2-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one
CAS 2514748-07-1
Nombres de analitos o componentes 5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C18 H18 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one, 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylhexane-1,5-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18O3/c1-13(19)11-15(14-7-3-2-4-8-14)12-18(21)16-9-5-6-10-17(16)20/h2-10,15,20H,11-12H2,1H3
SMILES CC(=O)CC(CC(=O)c1ccccc1O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxifenil)-3-fenilhexano-1,5-diona
Peso molecular (g/mol) 282.334
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 282,126 g/mol