Learn More
5-[2-Hidroxi-5-[(4-metilpiperazin-1-il)sulfonil]fenil]-1-metil-3-propil-1,6-dihidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona (Desetilsildenafilo), Mikromol™
Código de producto. 17920846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17920846 25 mg 25 miligramos
17903436 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17920846 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0254.220025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-[2-Hidroxi-5-[(4-metilpiperazin-1-il)sulfonil]fenil]-1-metil-3-propil-1,6-dihidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona (Desetilsildenafilo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[2-Hydroxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one (Desethylsildenafil)
CAS 139755-91-2
Nombres de analitos o componentes 5-[2-Hydroxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one (Desethylsildenafil)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H26 N6 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Sildenafil Citrate Imp. C (EP), Sildenafil Imp. C (EP), 5-[2-Hydroxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Desethylsildenafil, Sildenafil Citrate Impurity C, Sildenafil Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26N6O4S/c1-4-5-15-17-18(25(3)23-15)20(28)22-19(21-17)14-12-13(6-7-16(14)27)31(29,30)26-10-8-24(2)9-11-26/h6-7,12,27H,4-5,8-11H2,1-3H3,(H,21,22,28)
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3O)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4
Nombre IUPAC 5-[2-hidroxi-5-(4-metilpiperazin-1-il)sulfonilfenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona
Peso molecular (g/mol) 446.52
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.1736 g/mol