Learn More
5-[2-Hidroxi-5-[(4-metilpiperazin-1-il)sulfonil]fenil]-1-metil-3-propil-1,6-dihidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona (Desetilsildenafilo), Mikromol™
Descripción
5-[2-Hidroxi-5-[(4-metilpiperazin-1-il)sulfonil]fenil]-1-metil-3-propil-1,6-dihidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona (Desetilsildenafilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[2-Hydroxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one (Desethylsildenafil) |
| CAS | 139755-91-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-[2-Hydroxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one (Desethylsildenafil) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H26 N6 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Sildenafil Citrate Imp. C (EP), Sildenafil Imp. C (EP), 5-[2-Hydroxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Desethylsildenafil, Sildenafil Citrate Impurity C, Sildenafil Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26N6O4S/c1-4-5-15-17-18(25(3)23-15)20(28)22-19(21-17)14-12-13(6-7-16(14)27)31(29,30)26-10-8-24(2)9-11-26/h6-7,12,27H,4-5,8-11H2,1-3H3,(H,21,22,28) |
| SMILES | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3O)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4 |
| Nombre IUPAC | 5-[2-hidroxi-5-(4-metilpiperazin-1-il)sulfonilfenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona |
| Mostrar más |