Learn More
Ácido 5-(2-furil)tiofeno-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10662885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10662885 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10662885 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC47701CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Furyl)thiophene-2-carboxylic acid
CAS 868755-62-8
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H6O3S
Número MDL MFCD05885497
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-2-furyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-furan-2-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-fur-2-ylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-2-furanyl
Clave InChI ZASUJVQPFQRFPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=C(S1)C1=CC=CO1
Nombre IUPAC ácido 5-(furan-2-il)tiofeno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 194.20
PubChem CID 2052621
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.21
Porcentaje de pureza 97%