Learn More
5-(2-furil)tiofeno-2-carbaldehído, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10295904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10295904 250 mg 250 miligramos
10103964 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10295904 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC47704CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 868755-64-0
Fórmula molecular C9H6O2S
Peso molecular (g/mol) 178.205
Número MDL MFCD06410178
Clave InChI IXUVFAGSDDBEKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-furyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-furan-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-fur-2-yl thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-furanyl, 5-furan-2-yl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-2-furanyl-2-thiophenecarboxaldehyde
PubChem CID 23004862
Nombre IUPAC 5-(furan-2-il)tiofeno-2-carbaldehído
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC=C(S2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Furyl)thiophene-2-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.21
Porcentaje de pureza 97%