Learn More
Ácido 5-(2-furil)piridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10652515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10652515 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10622705 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10652515 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC55101CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 930110-99-9
Fórmula molecular C10H7NO3
Peso molecular (g/mol) 189.17
Número MDL MFCD10700052
Clave InChI LTWJYKGQIACFMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-furan-2-yl picolinic acid, 5-furan-2-yl pyridine-2-carboxylic acid, 5-2-furyl pyridine-2-carboxylic acid, 5-fur-2-yl pyridine-2-carboxylic acid, 5-furan-2-yl picolinicacid, 2-pyridinecarboxylicacid,5-2-furanyl, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-2-furanyl
PubChem CID 26343608
Nombre IUPAC ácido 5-(furan-2-il)piridina-2-carboxílico
SMILES C1=COC(=C1)C2=CN=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Furyl)pyridine-2-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 97%