Learn More
5-(2-Furil)piridina-2-carbaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10565574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10565574 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10452674 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10565574 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC55104DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 886851-45-2
Fórmula molecular C10H7NO2
Peso molecular (g/mol) 173.171
Número MDL MFCD10700053
Clave InChI GUIKMKZMLLANPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-furyl pyridine-2-carbaldehyde, 5-furan-2-yl pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,5-2-furanyl
PubChem CID 42555941
Nombre IUPAC 5-(furan-2-il)piridina-2-carbaldehído
SMILES C1=COC(=C1)C2=CN=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Furyl)pyridine-2-carbaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza 95%