Learn More
Ácido 5-(2-furil)nicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10708085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10708085 250 mg 250 miligramos
10547304 1 g 1 g
10684215 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10708085 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC36601CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 857283-84-2
Fórmula molecular C10H7NO3
Peso molecular (g/mol) 189.17
Número MDL MFCD06410257
Clave InChI YAIWRLRMUNJGCX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23004860
Nombre IUPAC ácido 5-(furan-2-il)piridina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN=CC(=C1)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Furyl)nicotinic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-2-furyl nicotinic acid, 5-furan-2-yl nicotinic acid, 5-furan-2-yl pyridine-3-carboxylic acid, 5-2-furyl pyridine-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-nicotinic acid, 5-furan-2-yl nicotinicacid, 3-pyridinecarboxylicacid,5-2-furanyl, 5-2-furanyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-2-furanyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 97%