Learn More
5-(2-Furil)ciclohexano-1,3-diona, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10121122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10121122 1 g 1 g
10506805 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10121122 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD11333DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1774-11-4
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.187
Número MDL MFCD00104796
Clave InChI FYLTVHCMIYGVPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-furan-2-yl cyclohexane-1,3-dione, 5-2-furyl cyclohexane-1,3-dione, 5-2-furyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 5-2-furanyl, 5-furan-2-yl-cyclohexane-1,3-dione, 1,3-cyclohexanedione,5-2-furanyl, 5-2-furanyl cyclohexane-1,3-dione, maybridge1_003103, 5-2-furyl cyclohexan-1,3-dione, 5-2-furyl-cyclohexane-1,3-dione
PubChem CID 699513
Nombre IUPAC 5-(furan-2-il)ciclohexano-1,3-diona
SMILES C1C(CC(=O)CC1=O)C2=CC=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Furyl)cyclohexane-1, 3-dione
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 97%