Learn More
Ácido 5-(2-furil)-1H-pirazol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(2-Furyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.15 |
| Porcentaje de pureza | 97% |