Learn More
[5-(2-Furil)-1H-pirazol-3-il]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10777105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10777105 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10585953 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10005832 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10777105 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC35009DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
CAS 84978-67-6
Fórmula molecular C8H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 164.164
Clave InChI NBADTAIDQSLLHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-furyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 3-furan-2-yl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-2-furyl pyrazol-3-yl methan-1-ol, 1h-pyrazole-3-methanol,5-2-furanyl, 5-2-furyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 5-fur-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-2h-pyrazol-3-yl methanol
PubChem CID 7060534
Nombre IUPAC [3-(furan-2-il)-1H-pirazol-5-il]metanol
SMILES C1=COC(=C1)C2=NNC(=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [5-(2-Furyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 97%