Learn More
Ácido 5-(2-furil)-1-metil-1H-pirazol-3-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Nombre IUPAC | ácido 5-(furan-2-il)-1-metilpirazol-3-carboxílico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.17 |
| Porcentaje de pureza | 97% |