Learn More
[5-(2-Furil)-1-metil-1H-pirazol-3-il]metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10192844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10192844 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10082304 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10192844 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC46909DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 876728-41-5
Fórmula molecular C9H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 178.19
Número MDL MFCD08271948
Clave InChI XKIFRVDOWHFUHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-fur-2-yl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1-methylpyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-fur-2-yl-3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-2-furyl-1-methylpyrazol-3-yl methan-1-ol, 5-2-furyl-3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole
PubChem CID 18525802
Nombre IUPAC [5-(furan-2-il)-1-metilpirazol-3-il]metanol
SMILES CN1N=C(CO)C=C1C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 95%