Learn More
5-(2-Fluorofenil)-N-metil-1H-pirol-3-metanamina, TRC
Código de producto. 30135742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135742 500 mg 500 miligramos
17991775 1 g 1 g
17924975 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135742 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD632263500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1610043-62-3
Fórmula molecular C13 H10 F3 N O
Peso molecular (g/mol) 253.22
Sinónimo 1-(5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrol-3-yl)-N-methylmethanamine
Nombre IUPAC 4-fenoxi-2-(trifluorometil)anilina
SMILES Nc1ccc(Oc2ccccc2)cc1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Fluorophenyl)-N-methyl-1H-pyrrole-3-methanamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10F3NO/c14-13(15,16)11-8-10(6-7-12(11)17)18-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,17H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.071
Porcentaje de pureza >95%