Learn More
Ácido 5-(2-Fluorofenil)-5-oxovalérico, TRC
Código de producto. 30392238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30392238 50 mg -
30404318 100 mg 100 miligramos
30401231 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30392238 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF48959550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 199664-70-5
Fórmula molecular C11H11FO3
Peso molecular (g/mol) 210.2
Sinónimo 2-Fluoro-delta-oxobenzenepentanoic Acid
SMILES OC(=O)CCCC(=O)c1ccccc1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Fluorophenyl)-5-oxovaleric Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11FO3/c12-9-5-2-1-4-8(9)10(13)6-3-7-11(14)15/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0692