Learn More
Cloruro de 5-(2-fluorofenil)-2-furoilo
Código de producto. 11315399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11315399 1 g 1 g
11325399 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11315399 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50398.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 585566-00-3
Fórmula molecular C11H6ClFO2
Peso molecular (g/mol) 224.615
Número MDL MFCD02258009
Clave InChI VKIMJQXHHBMFER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-fluorophenyl furan-2-carbonyl chloride, 5-2-fluorophenyl-2-furoyl chloride, acmc-20am9v, 5-2-fluorophenyl-2-furancarbonyl chloride, 5-2-fluoro-phenyl-furan-2-carbonyl chloride
PubChem CID 3530559
Nombre IUPAC cloruro de 5-(2-fluorofenil)furano-2-carbonilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Fluorophenyl)-2-furoyl chloride
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.62