Learn More
5-(2-Fluorofenil)-1H-tetrazol, TRC
Código de producto. 30180306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180306 25 mg 25 miligramos
30179813 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180306 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF63223025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50907-19-2
Fórmula molecular C7H5FN4
Peso molecular (g/mol) 164.14
Sinónimo 5-(2-Fluorophenyl)-2H-tetrazole, 5-(2-Fluorophenyl)-1H-tetrazole (9CI)
Nombre IUPAC 5-(2-fluorofenil)-1H-tetrazol
SMILES Fc1ccccc1c2nnn[nH]2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Fluorophenyl)-1H-tetrazole
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5FN4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7-9-11-12-10-7/h1-4H,(H,9,10,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0498