Learn More
5-(2-Fluorofenil)-1H-pirol-3-carbaldehído, TRC
Código de producto. 30133513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133513 1 g 1 g
30009936 250 mg 250 miligramos
30005338 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133513 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF4896551G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 881674-56-2
Fórmula molecular C11H8FNO
Peso molecular (g/mol) 189.19
Sinónimo Vonoprazan Impurity 85
SMILES Fc1ccccc1c2cc(C=O)c[nH]2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8FNO/c12-10-4-2-1-3-9(10)11-5-8(7-14)6-13-11/h1-7,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.059