Learn More
5-(2-etoxifenil)-1-metil-3n-propil-1,6-dihidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona, Mikromol™
Código de producto. 30051104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051104 25 mg 25 miligramos
17921166 100 mg 100 miligramos
30459069 4 x 25 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30051104 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0254.290025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-(2-etoxifenil)-1-metil-3n-propil-1,6-dihidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
CAS 139756-21-1
Nombres de analitos o componentes 5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H20 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N4O2/c1-4-8-12-14-15(21(3)20-12)17(22)19-16(18-14)11-9-6-7-10-13(11)23-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,18,19,22)
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3ccccc3OCC
Nombre IUPAC 5-(2-etoxifenil)-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona
Peso molecular (g/mol) 312.37
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1586 g/mol