Learn More
5-(2-etoxifenil)-1-metil-3-n-propil-1,6-dihidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona, TRC
Código de producto. 30378788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30378788 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30378788 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE892725500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
CAS 139756-21-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 H20 N4 O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N4O2/c1-4-8-12-14-15(21(3)20-12)17(22)19-16(18-14)11-9-6-7-10-13(11)23-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,18,19,22)
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3ccccc3OCC
Nombre IUPAC 5-(2-etoxifenil)-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona
Peso molecular (g/mol) 312.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1586
Porcentaje de pureza >95