Learn More
5-(2-Etoxifenil)-1,6-dihidro-1-metil-3-propil-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-tión, TRC
Código de producto. 30373409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30373409 25 mg
1 options
Código de producto. 30373409 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89271025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Ethoxyphenyl)-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione
CAS 479074-06-1
Fórmula molecular C17H20N4OS
Cantidad 25 mg
Sinónimo 5-(2-Ethoxyphenyl)-1,4-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N4OS/c1-4-8-12-14-15(21(3)20-12)17(23)19-16(18-14)11-9-6-7-10-13(11)22-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,18,19,23)
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=S)NC(=Nc12)c3ccccc3OCC
Peso molecular (g/mol) 328.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.1358