Learn More
5-[2-Etoxi-5-[(4-metilpiperazin-1-il)sulfonil]fenil]-1-metil-3-(2-metilpropil)-1,6-dihidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona, Mikromol™
Descripción
5-[2-Etoxi-5-[(4-metilpiperazin-1-il)sulfonil]fenil]-1-metil-3-(2-metilpropil)-1,6-dihidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[2-Ethoxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| CAS | 1391053-95-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-[2-Ethoxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H32 N6 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Sildenafil Citrate Imp. A (EP), Sildenafil Imp. A (EP), Sildenafil USP Related Compound A, Sildenafil USP RC A, 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-, 5-[2-ethoxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Sildenafil Related Compound A (USP), Sildenafil Related Compound A, Sildenafil Citrate Impurity A, Sildenafil Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32N6O4S/c1-6-33-19-8-7-16(34(31,32)29-11-9-27(4)10-12-29)14-17(19)22-24-20-18(13-15(2)3)26-28(5)21(20)23(30)25-22/h7-8,14-15H,6,9-13H2,1-5H3,(H,24,25,30) |
| SMILES | CCOc1ccc(cc1C2=Nc3c(CC(C)C)nn(C)c3C(=O)N2)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4 |
| Nombre IUPAC | 5-[2-etoxi-5-(4-metilpiperazin-1-il)sulfonilfenil]-1-metil-3-(2-metilpropil)-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona |
| Mostrar más |