Learn More
5-[2-Etoxi-5-[(4-metil-4-oxidopiperazin-1-il)sulfonil]fenil]-1-metil-3-propil-1,6-dihidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona (N-óxido de sildenafil), Mikromol™
Descripción
5-[2-Etoxi-5-[(4-metil-4-oxidopiperazin-1-il)sulfonil]fenil]-1-metil-3-propil-1,6-dihidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona (N-óxido de sildenafil)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sildenafil N-Oxide |
| CAS | 1094598-75-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Sildenafil N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H30 N6 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Sildenafil Citrate Imp. B (EP), Sildenafil Imp. B (EP), 5-[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-4-oxidopiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-6,7-dihydro-1Hpyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Sildenafil N-Oxide, Sildenafil Citrate Impurity B, Sildenafil Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30N6O5S/c1-5-7-17-19-20(26(3)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)33-6-2)34(31,32)27-10-12-28(4,30)13-11-27/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29) |
| SMILES | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CC[N+](C)([O-])CC4 |
| Nombre IUPAC | 5-[2-etoxi-5-(4-metil-4-oxidopiperazin-4-io-1-il)sulfonilfenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona |
| Mostrar más |