Learn More
5-[2-Etoxi-5-[(4-metil-1-piperazinil)tioxometil]fenilo-1,6-dihidro-1-metil-3-propil-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-tión, TRC
Código de producto. 30372015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30372015 10 mg
30370454 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30372015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89253010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1333233-46-7
Fórmula molecular C23 H30 N6 O S2
Peso molecular (g/mol) 470.65
Sinónimo 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione, 5-[2-ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)thioxomethyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-
Nombre IUPAC 5-[2-etoxi-5-(4-metilpiperazina-1-carbotioil)fenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-tión
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=S)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=S)N4CCN(C)CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dithio-desmethyl-carbodenafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30N6OS2/c1-5-7-17-19-20(28(4)26-17)22(31)25-21(24-19)16-14-15(8-9-18(16)30-6-2)23(32)29-12-10-27(3)11-13-29/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,24,25,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.1923
Porcentaje de pureza >95%