missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5,2'-Dicloro-2,3'-bipiridina, 95 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11451730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11451730 500 mg 500 miligramos
11441730 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11451730 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27492.ME
Solicitar formato a granel o personalizado

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 942206-20-4
Fórmula molecular C10H6Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 225.07
Número MDL MFCD09037433
Clave InChI YYRNNCTZVPVWEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,2'-dichloro-2,3'-bipyridine, 2',5-dichloro-2,3'-bipyridine, 5,2'-dichloro-2,3' bipyridine, 2-chloro-3-5-chloropyridin-2-yl pyridine
PubChem CID 42553042
Nombre IUPAC 2-cloro-3-(5-cloropiridin-2-il)piridina
SMILES ClC1=CN=C(C=C1)C1=C(Cl)N=CC=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 5,2'-Dichloro-2,3'-bipyridine
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.08
Porcentaje de pureza 95%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.