Learn More
Cloruro de 5-(2-clorobencil)tieno[3,2-c]piridinio, Mikromol™
Descripción
Cloruro de 5-(2-clorobencil)tieno[3,2-c]piridinio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(2-Chlorobenzyl)thieno[3,2-c]pyridinium Chloride |
| CAS | 53885-64-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-(2-Chlorobenzyl)thieno[3,2-c]pyridinium Chloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H11 Cl N S . Cl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ticlopidine Hydrochloride Imp. E (EP), Ticlopidine Imp. E (EP), 5-(2-Chlorobenzyl)thieno[3,2-c]pyridinium Chloride, Ticlopidine Hydrochloride Imp. E (EP) as Chloride, Ticlopidine Hydrochloride Impurity E as Chloride, Ticlopidine Impurity E as Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11ClNS.ClH/c15-13-4-2-1-3-11(13)9-16-7-5-14-12(10-16)6-8-17-14;/h1-8,10H,9H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].Clc1ccccc1C[n+]2ccc3sccc3c2 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 5-[(2-clorofenil)metil]tieno[3,2-c]piridin-5-io |
| Mostrar más |