Learn More
5-(2-clorobencil)-6,7-dihidrotieno[3,2-c]piridin-4(5H)-ona, Mikromol™
Descripción
5-(2-clorobencil)-6,7-dihidrotieno[3,2-c]piridin-4(5H)-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(2-Chlorobenzyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one |
| CAS | 68559-55-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-(2-Chlorobenzyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H12 Cl N O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5-(2-Chlorobenzyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one, Ticlopidine Hydrochloride Imp. L (EP), Ticlopidine Imp. L (EP), Ticlopidine USP Related Compound B, Ticlopidine USP RC B, Ticlopidine Related Compound B, Ticlopidine Hydrochloride Impurity L, Ticlopidine Impurity L |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12ClNOS/c15-12-4-2-1-3-10(12)9-16-7-5-13-11(14(16)17)6-8-18-13/h1-4,6,8H,5,7,9H2 |
| SMILES | Clc1ccccc1CN2CCc3sccc3C2=O |
| Nombre IUPAC | 5-[(2-clorofenil)metil]-6,7-dihidrotieno[3,2-c]piridin-4-ona |
| Mostrar más |