Learn More
5-(2-clorobenzoil)-4,5,6,7-tetrahidrotieno[3,2-c]piridina, Mikromol™
Código de producto. 30050535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050535 25 mg 25 miligramos
30050472 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050535 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0150.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-(2-clorobenzoil)-4,5,6,7-tetrahidrotieno[3,2-c]piridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Chlorobenzoyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine
CAS 68559-48-8
Nombres de analitos o componentes 5-(2-Chlorobenzoyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H12 Cl N O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-(2-Chlorobenzoyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12ClNOS/c15-12-4-2-1-3-11(12)14(17)16-7-5-13-10(9-16)6-8-18-13/h1-4,6,8H,5,7,9H2
SMILES Clc1ccccc1C(=O)N2CCc3sccc3C2
Nombre IUPAC (2-clorofenil)-(6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridin-5-il)metanona
Peso molecular (g/mol) 277.77
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.0328 g/mol