Learn More
Ácido 5-(2-cloro-4-nitrofenilcarbamoil)-3-fluorobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15451276
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15451276 250 mg 250 miligramos
15441276 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15451276 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54513.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1449132-61-9
Fórmula molecular C13H9BClFN2O5
Peso molecular (g/mol) 338.482
Número MDL MFCD20126189
Clave InChI JGVQEEYFVVEKHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-chloro-4-nitrophenylcarbamoyl-3-fluorobenzeneboronic acid, 3-2-chloro-4-nitrophenyl carbamoyl-5-fluorophenylboronic acid
PubChem CID 73995848
Nombre IUPAC ácido [3-[(2-cloro-4-nitrofenil)carbamoil]-5-fluorofenil]borónico
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)F)C(=O)NC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])Cl)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Chloro-4-nitrophenylcarbamoyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.49
Porcentaje de pureza 97%