Learn More
5-(2-Bromofenil)-3-metil-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(2-Bromophenyl)-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-2-bromophenyl-3-methyl, 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-2-bromophenyl-3-methyl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.07 |
| Porcentaje de pureza | 97% |