Learn More
5-(2-Bromofenil)-3-metil-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10015003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10015003 250 mg 250 miligramos
10788635 1 g 1 g
10178794 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10015003 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC49610CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 375857-64-0
Fórmula molecular C9H7BrN2O
Peso molecular (g/mol) 239.072
Clave InChI NYAFKUCVAVUCHW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18001310
Nombre IUPAC 5-(2-bromofenil)-3-metil-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Bromophenyl)-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-2-bromophenyl-3-methyl, 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-2-bromophenyl-3-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.07
Porcentaje de pureza 97%