Learn More
5-(2-Bromofenil)-1-metil-3-(trifluorometilo)-1H-pirazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10387534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10387534 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10031974 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10387534 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62110DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 906352-89-4
Fórmula molecular C11H8BrF3N2
Peso molecular (g/mol) 305.098
Número MDL MFCD09817512
Clave InChI UKDUPCWWWMHDRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-bromophenyl-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 5-2-bromophenyl-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole
PubChem CID 24229660
Nombre IUPAC 5-(2-bromofenil)-1-metil-3-(trifluorometilo)pirazol
SMILES CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Bromophenyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1
Porcentaje de pureza 97%