Learn More
5-(2-Bromofenil)-1-metil-3-(trifluorometilo)-1H-pirazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10031974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10031974 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10387534 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10031974 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62110CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 906352-89-4
Fórmula molecular C11H8BrF3N2
Peso molecular (g/mol) 305.098
Número MDL MFCD09817512
Clave InChI UKDUPCWWWMHDRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-bromophenyl-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 5-2-bromophenyl-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole
PubChem CID 24229660
Nombre IUPAC 5-(2-bromofenil)-1-metil-3-(trifluorometilo)pirazol
SMILES CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Bromophenyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1
Porcentaje de pureza 97%