Learn More
5-(2-Bromofenil)-1,3-oxazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10321673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10321673 1 g 1 g
10299712 250 mg 250 miligramos
10021884 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10321673 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC35710DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
CAS 328270-70-8
Fórmula molecular C9H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 224.057
Número MDL MFCD05668985
Clave InChI JLTHLCLAPCIKJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-bromophenyl oxazole, 5-2-bromophenyl-1,3-oxazole, oxazole,5-2-bromophenyl
PubChem CID 3780551
Nombre IUPAC 5-(2-bromofenil)-1,3-oxazol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CN=CO2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Bromophenyl)-1, 3-oxazole
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.06
Porcentaje de pureza 95%