Learn More
5-[2-(Bromometil)fenil]-3-metil-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11300677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11300677 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10526134 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11300677 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC49608CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 892501-91-6
Fórmula molecular C10H9BrN2O
Peso molecular (g/mol) 253.10
Número MDL MFCD09064955
Clave InChI GTXIOLDSSMKRDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-bromomethyl phenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 5-2-bromomethyl phenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazol, 1,2,4-oxadiazole, 5-2-bromomethyl phenyl-3-methyl, 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzyl bromide, pubchem23328, 1,2,4-oxadiazole,5-2-bromomethyl phenyl-3-methyl
PubChem CID 24229503
Nombre IUPAC 5-[2-(bromometil)fenil]-3-metil-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC1=NOC(=N1)C1=CC=CC=C1CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1
Porcentaje de pureza 97%