Learn More
5-(2-Bromoetil-d4)-2,3-dihidrobenzofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(2-Bromoethyl-d4)-2,3-dihydrobenzofuran |
| CAS | 1189652-25-2 |
| Fórmula molecular | C10H7D4BrO |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11BrO/c11-5-3-8-1-2-10-9(7-8)4-6-12-10/h1-2,7H,3-6H2/i3D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])c1ccc2OCCc2c1 |
| Nombre IUPAC | 5-(2-bromo-1,1,2,2-tetradeuterioetil)-2,3-dihidro-1-benzofurano |
| Peso molecular (g/mol) | 231.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.0244 |