Learn More
5-(2-Bromoetil)-2,3-dihidrobenzofurano, TRC
Código de producto. 30347991
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347991 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30347991 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB684233500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydrobenzofuran
CAS 127264-14-6
Fórmula molecular C10 H11 Br O
Cantidad 500 mg
Sinónimo Darifenacin Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11BrO/c11-5-3-8-1-2-10-9(7-8)4-6-12-10/h1-2,7H,3-6H2
SMILES BrCCc1ccc2OCCc2c1
Nombre IUPAC 5-(2-bromoetil)-2,3-dihidro-1-benzofurano
Peso molecular (g/mol) 227.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.9993