Learn More
5-(2-Bromoetoxi)-2,3-dihidro-1,4-benzodioxina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10782303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10782303 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10782303 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor NRB00889DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Bromoethoxy)-2, 3-dihydro-1, 4-benzodioxine
CAS 1710-62-9
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H11BrO3
Número MDL MFCD00099411
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 5-2-bromoethoxy-1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxin,5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro, 1,4-benzodioxin, 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro, 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine, 1-2h,3h-benzo 2,3-e 1,4-dioxin-5-yloxy-2-bromoethane
Clave InChI IHXJWHBJQFUJBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrCCOC1=CC=CC2=C1OCCO2
Nombre IUPAC 5-(2-bromoetoxi)-2,3-dihidro-1,4-benzodioxina
Peso molecular (g/mol) 259.10
PubChem CID 2735566
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.1
Porcentaje de pureza 95%