Learn More
5-(2-Bromoacetil)-2-(fenilmetoxi)benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(2-Bromoacetyl)-2-(phenylmethoxy)benzamide |
| CAS | 72370-19-5 |
| Fórmula molecular | C16H14BrNO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(Benzyloxy)-5-(2-bromoacetyl)benzamide, 5-(Bromoacetyl)-2-(phenylmethoxy)benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14BrNO3/c17-9-14(19)12-6-7-15(13(8-12)16(18)20)21-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-8H,9-10H2,(H2,18,20) |
| SMILES | NC(=O)c1cc(ccc1OCc2ccccc2)C(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | 5-(2-bromoacetil)-2-fenilmetoxibenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 348.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.0157 |