Learn More
5-(2-Bromo-1-oxobutil)-8-hidroxi-2(1H)-quinolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(2-Bromo-1-oxobutyl)-8-hydroxy-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 59827-93-9 |
| Fórmula molecular | C13H12BrNO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-(2-Bromo-1-oxobutyl)-8-hydroxy-2(1H)-quinolinone (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12BrNO3/c1-2-9(14)13(18)8-3-5-10(16)12-7(8)4-6-11(17)15-12/h3-6,9,16H,2H2,1H3,(H,15,17) |
| SMILES | O=C1NC2=C(C(C(C(Br)CC)=O)=CC=C2O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 5-(2-bromobutanoil)-8-hidroxiquinolin-2(1H)-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 310.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309 |