Learn More
5-(2-(Bencilamino)-1-hidroxietil)-2-hidroxibenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(2-(Benzylamino)-1-hydroxyethyl)-2-hydroxybenzamide |
| CAS | 2386661-13-6 |
| Fórmula molecular | C16H18N2O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Labetalol EP Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N2O3/c17-16(21)13-8-12(6-7-14(13)19)15(20)10-18-9-11-4-2-1-3-5-11/h1-8,15,18-20H,9-10H2,(H2,17,21) |
| SMILES | O=C(N)C1=CC(C(O)CNCC2=CC=CC=C2)=CC=C1O |
| Nombre IUPAC | 5-(2-(bencilamino)-1-hidroxietil)-2-hidroxibenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 286.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.13 |