Learn More
Ácido 5-(2-aminoetilamino)-1-naftaleno sulfónico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11418841 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
11418841 1 g
1 options
Código de producto. 11418841 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215474001
Sintético. Soluble en DMSO y NaOH 1N (2,0 mg/ml). Ácido libre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Aminoethylamino)-1-Naphthalene sulfonic acid
CAS 50402-56-7
Color Gris-amarillo
Fórmula molecular C12H14N2O3S
Número MDL MFCD00066932
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-2-aminoethyl amino naphthalene-1-sulfonic acid, 1,5-edans, 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonic acid, edans, 5-2-aminoethylamino-1-naphthalene sulfonic acid, 5-2-aminoethylamino naphthalene-1-sulfonic acid, n-aminoethyl-5-naphthylamine-1-sulfonic acid, 1-naphthalenesulfonicacid, 5-2-aminoethyl amino
Clave InChI SJQRQOKXQKVJGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCNC1=C2C=CC=C(C2=CC=C1)S(O)(=O)=O
Nombre IUPAC Ácido 5-[(2-aminoetil)amino]naftaleno-1-sulfónico
Peso molecular (g/mol) 266.32
PubChem CID 92329
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.32
Forma física Crystalline Powder