Learn More
5-(2-aminoetoxi)-3-metoxifenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(2-Aminoethoxy)-3-methoxyphenol |
| CAS | 1076198-81-6 |
| Fórmula molecular | C9 H13 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO3/c1-12-8-4-7(11)5-9(6-8)13-3-2-10/h4-6,11H,2-3,10H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc(O)cc(OCCN)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-aminoetoxi)-5-metoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 183.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0895 |