Learn More
Clorhidrato de 5-(2-amino-1-hidroxietil)-2-hidroxi-benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(2-Amino-1-hydroxyethyl)-2-hydroxy-benzamide Hydrochloride |
| CAS | 32780-65-7 |
| Fórmula molecular | C9H12N2O3 . HCl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Labetalol EP Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O3.ClH/c10-4-8(13)5-1-2-7(12)6(3-5)9(11)14;/h1-3,8,12-13H,4,10H2,(H2,11,14);1H |
| SMILES | NCC(O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 5-(2-amino-1-hidroxietil)-2-hidroxibenzamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 232.66 |