Learn More
Clorhidrato de 5-[2-(acetiloxi)etil]-3-[(4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-io (clorhidrato de acetiltiamina), Mikromol™
Código de producto. 17952286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17952286 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17952286 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0049.180025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cloruro de 5-[2-(acetiloxi)etil]-3-[(4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-io (clorhidrato de acetiltiamina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Thiamine Acetate Hydrochloride
CAS 1037-29-2
Nombres de analitos o componentes Thiamine Acetate Hydrochloride
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C14H20Cl2N4O2S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Thiazolium, 5-[2-(acetyloxy)ethyl]-3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-, chloride, hydrochloride (1:1:1), Thiamine, acetate (ester), monohydrochloride (8CI), Thiamine, acetate, hydrochloride (7CI), Thiazolium, 5-[2-(acetyloxy)ethyl]-3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-, chloride, monohydrochloride (9CI), Thiamine Hydrochloride Imp. G (EP) as Chloride Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N4O2S.2ClH/c1-9-13(4-5-20-11(3)19)21-8-18(9)7-12-6-16-10(2)17-14(12)15;;/h6,8H,4-5,7H2,1-3H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
SMILES Cl.[Cl-].CC(=O)OCCc1sc[n+](Cc2cnc(C)nc2N)c1C
Nombre IUPAC acetato de 2-[3-[(4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-io-5-il]etilo;cloruro;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 379.31
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 378,0684 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.