Learn More
5-{[2-(6-Amino-9H-purin-9-il)etil]amino}-1-pentanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-{[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]amino}-1-pentanol |
| CAS | 686301-48-4 |
| Fórmula molecular | C12 H20 N6 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20N6O/c13-11-10-12(16-8-15-11)18(9-17-10)6-5-14-4-2-1-3-7-19/h8-9,14,19H,1-7H2,(H2,13,15,16) |
| SMILES | Nc1ncnc2c1ncn2CCNCCCCCO |
| Nombre IUPAC | 5-[2-(6-aminopurin-9-il)etilamino]pentan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 264.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.1699 |