Learn More
5-[(2,5-Dioxo-1-pirrolidinil)metil]-anastrozol, TRC
Código de producto. 30352460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352460 500 mg 500 miligramos
30365842 100 mg 100 miligramos
30362391 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30352460 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD241280500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1301724-97-9
Fórmula molecular C19H21N3O2
Peso molecular (g/mol) 323.39
Sinónimo 5-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)methyl]-alpha1,alpha1,alpha3,alpha3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile, 2,2'-(5-((2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)methyl)-1,3-phenylene)bis(2-methylpropanenitrile)
SMILES CC(C)(C#N)c1cc(CN2C(=O)CCC2=O)cc(c1)C(C)(C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)methyl]-anastrozole
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21N3O2/c1-18(2,11-20)14-7-13(8-15(9-14)19(3,4)12-21)10-22-16(23)5-6-17(22)24/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.1634