Learn More
5-[(2,5-Dimetil-1-fenil-1H-pirril-3-il)metileno]-2-tioxo-4-tiazolidinona, TRC
Código de producto. 30372442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30372442 250 mg -
30381745 500 mg 500 miligramos
30380491 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30372442 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD596250250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 312716-40-8
Fórmula molecular C16H14N2OS2
Peso molecular (g/mol) 314.43
Sinónimo Optovin Analog 6b8
SMILES Cc1cc(\C=C/2\SC(=S)NC2=O)c(C)n1c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[(2,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)methylene]-2-thioxo-4-thiazolidinone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14N2OS2/c1-10-8-12(9-14-15(19)17-16(20)21-14)11(2)18(10)13-6-4-3-5-7-13/h3-9H,1-2H3,(H,17,19,20)/b14-9+
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.0548