Learn More
5-[2-[4-(1,2-Benzisotiazol-3-il)-1-piperazinil]etil]-6-cloro-1,3-dihidro-3-(1-metiletiliden)-2H-indol-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-3-(1-methylethylidene)-2H-indol-2-one |
| CAS | 684269-12-3 |
| Fórmula molecular | C24 H25 Cl N4 O S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2H-Indol-2-one, 5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-3-(1-methylethylidene)-, 5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6-chloro-3-(1-methylethylidene)indolin-2-one, 5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6-chloro-3-(1-methylethylidene)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H25ClN4OS/c1-15(2)22-18-13-16(19(25)14-20(18)26-24(22)30)7-8-28-9-11-29(12-10-28)23-17-5-3-4-6-21(17)31-27-23/h3-6,13-14H,7-12H2,1-2H3,(H,26,30) |
| SMILES | CC(=C1C(=O)Nc2cc(Cl)c(CCN3CCN(CC3)c4nsc5ccccc45)cc12)C |
| Nombre IUPAC | 5-[2-[4-(1,2-benzotiazol-3-il)piperazin-1-il]etil]-6-cloro-3-propan-2-ilideno-1H-indol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 452.9995 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 452.1438 |